2-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52999.MDEA
71.7
EUR
H52999.MD
H52999.03
2-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
2-Chlor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BClO₄ Molekulargewicht: 214,41 Schmelzpunkt: 230…232 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689528 CAS-Nummer: 913835-92-4 |