4-Amino-3-chlorphenol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL385743-5GEA 55.1 EUR
SIAL385743-5G
4-Amino-3-chlorphenol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-chlorphenol Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂NO
Molekulargewicht: 180,04 g/mol
MDL Number: MFCD00143110
CAS-Nummer: 52671-64-4