4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H53117.MDEA
91.7
EUR
H53117.MD
H53117.03
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure ≥98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ Molekulargewicht: 211,00 Schmelzpunkt: 147…149 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436060 CAS-Nummer: 874289-13-1 |