5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure ≥98%
Achtung
H53045.MDEA 86.3 EUR
H53045.MD
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure ≥98%
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Molekulargewicht: 211,00
Schmelzpunkt: 143…147 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235102
CAS-Nummer: 874289-46-0