3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52510.MDEA
48.5
EUR
H52510.MD
H52510.06
H52510.03
3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥97%
3-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molekulargewicht: 197,96 g/mol Schmelzpunkt: 180…184 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115665 CAS-Nummer: 505083-04-5 |