3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H53084.03EA
695
EUR
H53084.03
H53084.MD
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 95%
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molekulargewicht: 197,96 g/mol Schmelzpunkt: 138…142 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07363749 CAS-Nummer: 871329-62-3 |