4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
Achtung
H55857.14EA 1010 EUR
H55857.14 H55857.06
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Molekulargewicht: 183,93 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458473
CAS-Nummer: 851135-07-4