Anilinsulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A15563.36EA
106
EUR
A15563.36
A15563.0E
A15563.22
Anilinsulfat ≥98%
Anilinsulfat
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₄S Molekulargewicht: 284,34 Dichte: 1,377 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013110 CAS-Nummer: 542-16-5 EINECS: 208-805-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |