Benzolsulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL282332-5GEA 106 EUR
SIAL282332-5G
Benzolsulfonylfluorid, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonylfluorid
Formel: C₆H₅FO₂S
Molekulargewicht: 160,17
MDL Number: MFCD00007412
CAS-Nummer: 368-43-4
EINECS: 206-707-2