N-Fluorbenzolsulfonimid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L13955.03EA
23.7
EUR
L13955.03
L13955.14
L13955.06
N-Fluorbenzolsulfonimid ≥97%
N-Fluorbenzolsulfonimid
Formel:
C₁₂H₁₀FNO₄S₂ Molekulargewicht: 315,34 g/mol Schmelzpunkt: 114…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144885 CAS-Nummer: 133745-75-2 EINECS: 000-000-0 |