N-Fluorbenzolsulfonimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL392715-5GEA 74.1 EUR
SIAL392715-5G
N-Fluorbenzolsulfonimid, Sigma-Aldrich®
N-Fluorbenzolsulfonimid
Formel: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Molekulargewicht: 315,34 g/mol
MDL Number: MFCD00144885
CAS-Nummer: 133745-75-2