2-(Benzylamino)-5-thiazolcarbonsäure
MAYBMO00042CBEA 0 EUR
MAYBMO00042CB MAYBMO00042DA
2-(Benzylamino)-5-thiazolcarbonsäure
2-(Benzylamino)-5-thiazolcarbonsäure
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂S
MDL Number: MFCD03086200
CAS-Nummer: 342405-23-6