4-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17485.03EA 112 EUR
L17485.03 L17485.06
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure ≥97%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molekulargewicht: 193,99 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318119
CAS-Nummer: 166316-48-9