3-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 96%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
H53284.03EA 166 EUR
H53284.03 H53284.MD
3-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 96%
3-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₁BClNO₂
Molekulargewicht: 187,43
Schmelzpunkt: 248…250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093050
CAS-Nummer: 352525-94-1