4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52855.06EA 583 EUR
H52855.06 H52855.03
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₁BClNO₂
Molekulargewicht: 187,43
Schmelzpunkt: 240…250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632199
CAS-Nummer: 75705-21-4