2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00407.250EA
0
EUR
MAYBTL00407.250
MAYBTL00407.0003
MAYBTL00407
MAYBTL00407DA
MAYBTL00407.0001
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Molekulargewicht: 283,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052333 CAS-Nummer: 103962-10-3 |