4-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A15654.06EA
51.3
EUR
A15654.06
A15654.14
4-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid 97%
4-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₇BrFN·HCl Molekulargewicht: 240,50 g/mol Schmelzpunkt: 254…257 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143266 CAS-Nummer: 147181-08-6 |