4'-Chlor-2'-fluor-3'-methoxyacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H34416.03EA 173 EUR
H34416.03 H34416.MD
4'-Chlor-2'-fluor-3'-methoxyacetophenon ≥97%
4'-Chlor-2'-fluor-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₈ClFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687210
CAS-Nummer: 1323966-44-4