4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylamin 97%

Lieferant: Thermo Scientific

Gefahr

H34140.MDEA 60.6 EUR
H34140.MD H34140.03
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18393826
CAS-Nummer: 1261605-72-4
UN-Nummer: 3267
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR