4-Chlorbenzyl-2-hydroxyethylsulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L10158.06EA 88.2 EUR
L10158.06 L10158.14
4-Chlorbenzyl-2-hydroxyethylsulfid ≥98%
4-Chlorbenzyl-2-hydroxyethylsulfid
Formel: C₉H₁₁ClOS
Siedepunkt: 139…140 °C (1 mmHg)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020614
CAS-Nummer: 71501-40-1
EINECS: 275-568-8