3-(Benzylamino)propionitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
41949.22EA
308
EUR
41949.22
41949.06
41949.14
3-(Benzylamino)propionitril ≥97%
3-(Benzylamino)propionitril
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Molekulargewicht: 160,22 g/mol Dichte: 1,024 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001955 CAS-Nummer: 706-03-6 EINECS: 211-890-7 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,III |