2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid ≥97%
|
Achtung
|
H33533.03EA
89.5
EUR
H33533.03
H33533.06
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid ≥97%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18399714 CAS-Nummer: 1261828-46-9 |