3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid ≥97%
Achtung
H33368.03EA 204 EUR
H33368.03 H33368.MD
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Schmelzpunkt: 103…205 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185678
CAS-Nummer: 1214351-75-3