3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzamid ≥97%
Achtung
H33121.06EA 427 EUR
H33121.06 H33121.03
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzamid ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Schmelzpunkt: 219…220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185679
CAS-Nummer: 1214328-36-5