3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid ≥97%
Achtung
H31653.06EA 322 EUR
H31653.06 H31653.03
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid ≥97%
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molekulargewicht: 219,16 g/mol
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025372
CAS-Nummer: 916420-53-6