4-Iodbenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19967.06EA
361
EUR
L19967.06
L19967.03
4-Iodbenzylamin Hydrochlorid 97%
4-Iodbenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉ClIN Molekulargewicht: 269,51 g/mol Schmelzpunkt: 275…280 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039324 CAS-Nummer: 59528-27-7 |