3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO228570050EA 283 EUR
ACRO228570050 ACRO228570010 ACRO228572500
3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid 98%
3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid
Formel: C₇H₁₀BrNO₂
Molekulargewicht: 220,07 g/mol
Schmelzpunkt: >180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012859
CAS-Nummer: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %