3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid ≥98%
|
Achtung
|
B21833.06EA
224
EUR
B21833.06
B21833.14
B21833.03
3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid ≥98%
3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid
Formel:
C₇H₁₀BrNO₂ Molekulargewicht: 220,07 g/mol Schmelzpunkt: 196…200 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012859 CAS-Nummer: 16290-26-9 EINECS: 240-382-8 |