3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL858781-1GEA 61.8 EUR
SIAL858781-1G SIAL858781-250MG SIAL858781-5G
3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzylamin Hydrobromid
Formel: C₇H₁₀BrNO₂
Molekulargewicht: 220,07
MDL Number: MFCD00012859
CAS-Nummer: 16290-26-9
EINECS: 240-382-8