2-(Methylthio)benzylamin
MAYBKM09736DAEA
0
EUR
MAYB04-9736
MAYBKM09736DA
MAYBKM09736CB
2-(Methylthio)benzylamin
2-(Methylthio)benzylamin
Formel:
C₈H₁₁NS |
MDL Number:
MFCD00831039 CAS-Nummer: 56004-83-2 |