N,N-Dimethylformamiddibenzylacetal tech. 80%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A11281.18EA
387
EUR
A11281.18
A11281.09
A11281.30
N,N-Dimethylformamiddibenzylacetal tech. 80%, technische Qualität
N,N-Dimethylformamiddibenzylacetal
Formel:
C₁₇H₂₁NO₂ Molekulargewicht: 271,36 g/mol Siedepunkt: 138…140 °C (0,5 mmHg) Dichte: 1,045 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014869 CAS-Nummer: 2016-04-8 EINECS: 217-946-7 |