2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL669466-5GEA
41.9
EUR
SIAL669466-5G
SIAL669466-1G
2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆BrF₃O |
MDL Number:
MFCD00126489 CAS-Nummer: 383-53-9 |