3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzylamin 97%, JRD
|
Gefahr
|
H31681.MDEA
61.8
EUR
H31681.MD
H31681.03
3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzylamin 97%, JRD
3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzylamin
Formel:
C₉H₁₁ClFNO Molekulargewicht: 203,64 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832346 CAS-Nummer: 1017779-02-0 ADR: 8,III |