4-Chlor-2,6-xylidin Hydrochlorid ≥98%
|
Gefahr
|
A19362.09EA
29.7
EUR
A19362.09
A19362.18
4-Chlor-2,6-xylidin Hydrochlorid ≥98%
4-Chlor-2,6-xylidin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁Cl₂N Molekulargewicht: 192,09 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00671703 CAS-Nummer: 5769-32-4 |