4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L08430.06EA 194 EUR
L08430.06 L08430.03
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenon ≥98%
4'-Benzyloxy-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017326
CAS-Nummer: 1835-11-6