2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin 97%, JRD
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
H32064.03EA 151 EUR
H32064.03 H32064.MD
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin 97%, JRD
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832323
CAS-Nummer: 1017778-95-8
ADR: 8,III