2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H33791.03EA
137
EUR
H33791.03
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin 96%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molekulargewicht: 205,18 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201056 CAS-Nummer: 1373920-87-6 UN-Nummer: 3267 ADR: 8,III |