3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Gefahr
H32782.MDEA 44.8 EUR
H32782.MD H32782.03
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molekulargewicht: 205,18 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025412
CAS-Nummer: 916420-96-7
ADR: 8,III