4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Gefahr
H32730.06EA 459 EUR
H32730.06 H32730.03
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025405
CAS-Nummer: 916420-84-3
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III