4-Isopropyl-m-toluidiniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB01749-0001EA 0 EUR
MAYBSB01749-0001 MAYBSB01749EA MAYBSB01749.50 MAYBSB01749.1
4-Isopropyl-m-toluidiniumchlorid
4-Isopropyl-m-toluidiniumchlorid
Formel: C₁₀H₁₆ClN
Molekulargewicht: 185,70
MDL Number: MFCD00156562
CAS-Nummer: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0