2-Biphenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H32320.03EA 36.1 EUR
H32320.03 H32320.14 H32320.06
2-Biphenylboronsäurepinakolester ≥97%
2-Biphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₁BO₂
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14636459
CAS-Nummer: 914675-52-8