3-Biphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17552.06EA 115 EUR
L17552.06 L17552.03
3-Biphenylboronsäure ≥98%
3-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Molekulargewicht: 198,03 g/mol
Schmelzpunkt: 206…211 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318102
CAS-Nummer: 5122-95-2
EINECS: 000-000-0