4-Biphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B23703.06EA 126 EUR
B23703.06 B23703.03 B23703.14
4-Biphenylboronsäure ≥97%
4-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Molekulargewicht: 198,03
Schmelzpunkt: 238…247 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00093311
CAS-Nummer: 5122-94-1
EINECS: 000-000-0