4-Biphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB02091.1EA
0
EUR
MAYBSB02091.1
CHMPSB02091.250
4-Biphenylboronsäure
4-Biphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₁BO₂ Molekulargewicht: 198,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00093311 CAS-Nummer: 5122-94-1 |