4-Biphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL483451-5GEA 42.1 EUR
SIAL483451-5G SIAL483451-25G
4-Biphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Molekulargewicht: 198,03
MDL Number: MFCD00093311
CAS-Nummer: 5122-94-1