2-Amino-4-phenylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL394114-1GEA 40 EUR
SIAL394114-1G
2-Amino-4-phenylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-phenylphenol
Formel: C₁₂H₁₁NO
EINECS: 214-484-8