Cyclohexyl-methylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L03712.06EA 49.3 EUR
L03712.06 L03712.14
Cyclohexyl-methylsulfid ≥97%
Cyclohexyl-methylsulfid
Formel: C₇H₁₄S
Siedepunkt: 89…90 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0,944
Flammpunkt: 61 °C (142 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039460
CAS-Nummer: 7133-37-1
EINECS: 230-431-1
ADR: 9,III