Kaliumhexafluoronickelat(IV), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL390011-10GEA
86.3
EUR
SIAL390011-10G
Kaliumhexafluoronickelat(IV), Sigma-Aldrich®
Potassium hexafluoronickelate(IV)
Formel:
F₆K₂Ni Molekulargewicht: 250,88 g/mol |
MDL Number:
MFCD00083064 CAS-Nummer: 17218-47-2 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III |