Kaliumselenocyanat
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM16609554EA 0 EUR
MOLEM16609554
Kaliumselenocyanat
Potassium selenocyanate
Formel: CKNSe
Molekulargewicht: 144,08
MDL Number: MFCD00011366
CAS-Nummer: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN-Nummer: 3283
ADR: 6.1,II