Kaliumselenocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL216186-10GEA
98.5
EUR
SIAL216186-10G
SIAL216186-250G
SIAL216186-50G
Kaliumselenocyanat, Sigma-Aldrich®
Potassium selenocyanate
Formel:
CKNSe Molekulargewicht: 144,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011366 CAS-Nummer: 3425-46-5 EINECS: 222-320-1 UN-Nummer: 3283 ADR: 6.1,II |